Principaux documents
WH0007109M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TMEM1 antibody produced in mouse
clone 5B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EHOC1, Anti-GT334, Anti-MGC126777, Anti-transmembrane protein 1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRAPPC10(7109)
Catégories apparentées
Description générale
The protein encoded by this gene is a transmembrane protein found in the cis-Golgi complex. The encoded protein is part of the multisubunit transport protein particle (TRAPP) complex and may be involved in vesicular transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. Mutations in this gene could be responsible for the Unverricht-Lundborg type of progressive myoclonus epilepsy, or for autoimmune polyglandular disease type 1. (provided by RefSeq)
Immunogène
TMEM1 (NP_003265, 1162 a.a. ~ 1257 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VRLFKYLPHHSAHSSQLDADSWIENDSLSVDKHGDDQPDSSSLKSRGSVHSACSSEHKGLPMPRLQALPAGQVFNSSSGTQVLVIPSQDDHVLEVS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable