WH0007004M1
Monoclonal Anti-TEAD4 antibody produced in mouse
clone 5H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EFTR2, Anti-MGC9014, Anti-RTEF1, Anti-TCF13L1, Anti-TEA domain family member 4, Anti-TEF3, Anti-TEFR1, Anti-hRTEF1B
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEAD4(7004)
Description générale
Immunogène
Sequence
ARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable