WH0006901M12
Monoclonal Anti-TAZ antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BTHS, Anti-CMD3A, Anti-EFE, Anti-EFE2, Anti-G4.5, Anti-LVNCX, Anti-XAP2, Anti-tafazzin (cardiomyopathy, dilated 3A (X-linked); endocardial fibroelastosis 2; Barth syndrome)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAZ(6901)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MPLHVKWPFPAVPPLTWTLASSVVMGLVGTYSCFWTSEWAQAEAGPPGYPCPAGGILKLRHIWNLKLMRWTPAAADICFTKELHSHFFSLGKCVPVCRGDGVYQKGMDFILEKLNHGDWVHIFPEGIGRLIAECHLNPIILPLWHVGEPGDGDREMASGVGGLGLPLVPGCPAPPHVWPSVHCAAGMNDVLPNSPPYFPRFGQKITVLIGKPFSALPVLERLRAENKSAVEMRKALTDFIQEEFQHLKTQAEQLHNHLQPGR
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable