WH0006817M1
Monoclonal Anti-SULT1A1 antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-HAST1/HAST2, Anti-MGC5163, Anti-PPST, Anti-PST, Anti-ST1A3, Anti-STP, Anti-STP1, Anti-TSPST1, Anti-sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SULT1A1(6817)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLISTYPKSGTTWVSQILDMIYQGGDLEKCHRAPIFMRVPFLEFKAPGIPSGMETLKDTPAPRLLKTHLPLALLPQTLLDQKVKVVYVARNAKDVAVSYYHFYHMAKVHPEPGTWDSFLEKFMVGEVSYGSWYQHVQEWWELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGHSLPEETVDFVVQHTSFKEMKKNPMTNYTTVPQEFMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable