WH0006441M1
Monoclonal Anti-SFTPD antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-COLEC7, Anti-PSPD, Anti-SFTP4, Anti-SPD, Anti-surfactant, pulmonary-associated protein D
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFTPD(6441)
Immunogène
Sequence
AGMKTYSHRTMPSACTLVMCSSVESGLPGRDGRDGREGPRGEKGDPGLPGAAGQAGMPGQAGPVGPKGDNGSVGEPGPKGDTGPSGPPGPPGVPGPAGREGPLGKQGNIGPQGKPGPKGEAGPKGEVGAPGMQGSAGARGLAGPKGERGVPGERGVPGNTGAAGSAGAMGPQGSPGARGPPGLKGDKGIPGDKGAKGESGLPDVASLRQQVEALQGQVQHLQAAFSQYKKVELFPNGQSVGEKIFKTAGFVKPFTEAQLLCTQAGGQLASPRSAAENAALQQLVVAKNEAAFLSMTDSKTEGKFTYPTGESLVYSNWAPGKPNDDGGSEDCVEIFTNGKWNDRACGEKRLVVCEF
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable