Documents
WH0006339M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCNN1D antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ENaCd, Anti-ENaCdelta, Anti-SCNED, Anti-dNaCh, Anti-sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCNN1D(6339)
Immunogène
SCNN1D (NP_002969, 432 a.a. ~ 530 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CFYRLYQDLETHRLPCTSRCPRPCRESAFKLSTGTSRWPSAKSAGWTLATLGEQGLPHQSHRQRSSLAKINIVYQELNYRSVEEAPVYSVPQLLSAMGS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable