WH0005983M1
Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC5276, Anti-RFC38, Anti-replication factor C (activator 1) 3, 38kDa
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RFC3(5983)
Description générale
Immunogène
Sequence
ETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCDGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable