WH0005832M1
Monoclonal Anti-ALDH18A1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GSAS, Anti-MGC117316, Anti-P5CS, Anti-PYCS, Anti-aldehyde dehydrogenase 18 family, member A1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH18A1(5832)
Description générale
Immunogène
Sequence
TDVIVTEDENTAEFFLQHVDSACVFWNASTRFSDGYRFGLGAEVGISTSRIHARGPVGLEGLLTTKWLLRGKDHVVSDFSEHGSLKYLHENLPIPQRNTN
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable