WH0005627M1
Monoclonal Anti-PROS1 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PROS, Anti-PS 26, Anti-PS21, Anti-PS22, Anti-PS23, Anti-PS24, Anti-PS25, Anti-PSA, Anti-Protein S, Anti-protein S (alpha), Anti-protein Sa
416,00 €
About This Item
416,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PROS1(5627)
Description générale
Immunogène
Sequence
GLLETKVYFAGFPRKVESELIKPINPRLDGCIRSWNLMKQGASGIKEIIQEKQNKHCLVTVEKGSYYPGSGIAQFHIDYNNVSSAEGWHVNVTLNIRP
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable