WH0005325M1
Monoclonal Anti-PLAGL1 antibody produced in mouse
clone 1E2, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp781P1017, Anti-LOT1, Anti-ZAC, Anti-ZAC1, Anti-pleiomorphic adenoma gene-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLAGL1(5325)
Description générale
Immunogène
Sequence
QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNL
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable