Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
WH0004924M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUCB1 antibody produced in mouse
clone 1H8-2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NUC, Anti-nucleobindin 1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H8-2C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUCB1(4924)
Immunogène
NUCB1 (AAH02356, 28 a.a. ~ 461 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLERGAPNKEETPATESPDTGLYYHRYLQEVIDVLETDGHFREKLQAANAEDIKSGKLSRELDFVSHHVRTKLDELERQEVSRPRMLLKAKMDAEQDPNVQVDHLNLLKQFEHLDPQNQHTFEARDLELLIQTATRDLAQYDAAHHEEFKRYEMLKEHERRRYLESLGEEQRKEAERKLEEQQRRHREHPKVNVPGSQAQLKEVWEELDGLDPNRFNPKTFFILHDINSDGVLDEQELEALFTKELEKVYDPKNEEDDMREMEEERLRMREHVMKNVDTNQDRLVTLEEFLASTQRKEFGDTGEGWETVEMHPAYTEEELRRFEEELAAREAELNAKAQRLSQETEALGRSQGRLEAQKRELQQAVLHMEQRKQQQQQQQGHKAPAAHPEGQLKFHPDTDDVPVPAPAGDQKEVDTSEKKLLERLPEVEVPQHL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable