WH0004763M1
Monoclonal Anti-NF1 antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686J1293, Anti-NFNS, Anti-VRNF, Anti-WSS, Anti-neurofibromin 1 (neurofibromatosis, von Recklinghausen disease, Watson disease)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NF1(4763)
Description générale
Immunogène
Sequence
DTYLPGIDEETSEESLLTPTSPYPPALQSQLSITANLNLSNSMTSLATSQHSPGIDKENVELSPTTGHCNSGRTRHGSASQVQKQRSAGSFKRNSIKKIV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable