Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
WH0004692M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDN antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HsT16328, Anti-necdin homolog (mouse)
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDN(4692)
Description générale
This intronless gene is located in the Prader-Willi syndrome deletion region. It is an imprinted gene and is expressed exclusively from the paternal allele. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene may suppress growth in postmitotic neurons. (provided by RefSeq)
Immunogène
NDN (NP_002478, 222 a.a. ~ 321 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WKKHSTFGDVRKLITEEFVQMNYLKYQRVPYVEPPEYEFFWGSRASREITKMQIMEFLARVFKKDPQAWPSRYREALEEARALREANPTAHYPRSSVSED
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable