Principaux documents
WH0004684M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCAM1 antibody produced in mouse
clone 3G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD56, Anti-MSK39, Anti-NCAM, Anti-neural cell adhesion molecule 1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1116
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1116
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAM1(4684)
Description générale
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) is a calcium-independent binding protein. It is located on human chromosome 11q23.1. This molecule belongs to the immunoglobulin superfamily. NCAM1 is present in neurons and glial cells.
Immunogène
NCAM1 (AAH47244, 611 a.a. ~ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPSAPKLEGQMGEDGNSIKVNLIKQDDGGSPIRHYLVRYRALSSEWKPEIRLPSGSDHVMLKSLDWNAEYEVYVVAENQQGKSKAAHFVFRTSAQPTAIP
Actions biochimiques/physiologiques
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) participates in homophilic cell–cell and heterophilic cell–matrix interactions. It controls the movement of cells and condensation during skeletal development. This protein participates in synaptic plasticity, neurodevelopment and neurogenesis.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable