WH0004103M1
Monoclonal Anti-MAGEA4 antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MAGE4, Anti-MAGE41, Anti-MAGE4A, Anti-MAGE4B, Anti-MAGEX2, Anti-MGC21336, Anti-melanoma antigen family A, 4
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGEA4(4103)
Description générale
Immunogène
Sequence
TSPDAESLFREALSNKVDELAHFLLRKYRAKELVTKAEMLERVIKNYKRCFPVIFGKASESLKMIFGIDVKEVD
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable