Principaux documents
WH0003730M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KAL1 antibody produced in mouse
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADMLX, Anti-HHA, Anti-KAL, Anti-KALIG1, Anti-KMS, Anti-Kallmann syndrome 1 sequence
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1303
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1303
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KAL1(3730)
Description générale
Mutations in this gene cause the X-linked Kallmann syndrome. The encoded protein is similar in sequence to proteins known to function in neural cell adhesion and axonal migration. In addition, this cell surface protein is N-glycosylated and may have anti-protease activity. (provided by RefSeq)
Immunogène
KAL1 (NP_000207, 548 a.a. ~ 657 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAKPENLSASFIVQDVNITGHFSWKMAKANLYQPMTGFQVTWAEVTTESRQNSLPNSIISQSQILPSDHYVLTVPNLRPSTLYRLEVQVLTPGGEGPATIKTFRTPELPP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable