Principaux documents
WH0003382M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ICA1 antibody produced in mouse
clone 6G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ICA69, Anti-ICAp69, Anti-islet cell autoantigen 1, 69kDa
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICA1(3382)
Description générale
This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren′s syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogène
ICA1 (NP_071682, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSGHKCSYPWDLQDRYAQDKSVVNKMQQKYWETKQAFIKATGKKEDEHVVASDADLDAKLELFHSIQRTCLDLSKAIVLYQKRICFLSQEENELGKFLRSQGFQDKTRAG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable