WH0003207M1
Monoclonal Anti-HOXA11 antibody produced in mouse
clone 7E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HOX1, Anti-HOX1I, Anti-homeobox A11
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXA11(3207)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VTFREYAIEPATKWHPRGNLAHCYSAEELVHRDCLQAPSAAGVPGDVLAKSSANVYHHPTPAVSSNFYSTVGRNGVLPQAFDQFFETAYGTPENLASSDYPGDKSAE
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable