WH0003081M10
Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AKU, Anti-HGO, Anti-homogentisate 1,2-dioxygenase (homogentisate oxidase)
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HGD(3081)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
CFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable