WH0002801M1
Monoclonal Anti-GOLGA2 antibody produced in mouse
clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GM130, Anti-MGC20672, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLGA2(2801)
Description générale
Immunogène
Sequence
EQAEARRQILETMQNDRTTISRALSQNRELKEQLAELQSGFVKLTNENMEITSALQSEQHVKRELGKKLGELQEKLSELKETVELKSQEAQSLQQQRDQYLGHLQQYVAAYQQLTSEKEV
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable