WH0002720M1
Monoclonal Anti-GLB1 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-galactosidase, beta 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLB1(2720)
Description générale
Immunogène
Sequence
KGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable