WH0002669M1
Monoclonal Anti-GEM antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GTP binding protein overexpressed in skeletal muscle, Anti-KIR, Anti-MGC26294
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GEM(2669)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTLNNVTMRQGTVGMQPQQQRWSIPADGRHLMVQKEPHQYSHRNRHSATPEDHCRRSWSSDSTDSVISSESGNTYYRVVLIGEQGVGKSTLANIFAGVHD
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable