Principaux documents
WH0001907M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDN2 antibody produced in mouse
clone 3B4-1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ET2, Anti-Endothelin 2
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
3B4-1C5, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B4-1C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDN2(1907)
Description générale
This gene encodes a member of the endothelin protein family of secretory vasoconstrictive peptides. The preproprotein is processed to a short mature form which functions as a ligand for the endothelin receptors that initiate intracellular signaling events. This gene product is involved in a wide range of biological processes, such as hypertension and ovulation. (provided by RefSeq)
Immunogène
EDN2 (AAH34393, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVSVPTTWCSVALALLVALHEGKGQAAATLEQPASSSHAQGTHLRLRRCSCSSWLDKECVYFCHLDIIWVNTPEQTAPYGLGNPPRRRRRSLPRRCQCSSARDPACATFCLRRPWTEAGAVPSRKSPADVFQTGKTGATTGELLQRLRDISTVKSLFAKRQQEAMREPRSTHSRWRKR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable