WH0000917M1
Monoclonal Anti-CD3G antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD3G antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), Anti-CD3GAMMA, Anti-T3G
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Description générale
Immunogène
Sequence
QSIKGNHLVKVYDYQEDGSVLLTCDAEAKNITWFKDGKMIGFLTEDKKKWNLGSNAKDPRGMYQCKGSQNKSKPLQVYYRMCQNCIELN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable