WH0000521M1
Monoclonal Anti-ATP5I antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit E, Anti-ATP5K, Anti-MGC12532
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP5I(521)
Description générale
ATP5I (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit E) codes for components of the ATP synthase (complex V). This gene is located on human chromosome 4p16.
Immunogène
Sequence
MVPPVQVSPLIKLGRYSALFLGVAYGATRYNYLKPRAEEERRIAAEEKKKQDELKRIARELAEDDSILK
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable