WH0000324M1
Monoclonal Anti-APC antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-FPC, Anti-GS, Anti-adenomatosis polyposis coli
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APC(324)
Description générale
Immunogène
Sequence
NPVPVSETNESSIVERTPFSSSSSSKHSSPSGTVAARVTPFNYNPSPRKSSADSTSARPSQIPTPVNNNTKKRDSKTDSTESSGTQSPKRHSGSYLVTSV
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable