W4394
Withaferin A
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide, Withaferine A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (Withania somnifera)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Pf
252-253 °C
Groupe fonctionnel
epoxy
ketone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
Clé InChI
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
438.8 °F
Point d'éclair (°C)
226 °C