V9126
cis-Vaccenyl alcohol
~98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
cis-11-Octadecenol
About This Item
Essai
~98% (capillary GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable