V7251
Snake venom from Trimeresurus popeorum
Synonyme(s) :
Pope’s Tree Viper
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable