V7131
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Synonyme(s) :
2-Amino-3-butenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NO2 · C2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F