Principaux documents
V6755
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Synonyme(s) :
Liquid radiation detection vials, plastic
1000 EA
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
405,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
high-density polyethylene vial
Niveau de qualité
Caractéristiques
closure type screw top vial
screw caps packed separately
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Taille du bouchon
24 mm , polyethylene without liner
Taille de la fiole
27 mm × 61 mm , with cap
Volume
20 mL
Raccords
22-400 thread
Description générale
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Vials and caps are packed in separate plastic bags.