Principaux documents
V6005
Sigma-Aldrich
L-Valine p-nitroanilide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N3O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O3.ClH/c1-7(2)10(12)11(15)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,15);1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
BGTMFJBVZIWWCC-PPHPATTJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Henrik Carlsson et al.
Chemical research in toxicology, 28(11), 2120-2129 (2015-10-09)
Electrophiles have the ability to form adducts to nucleophilic sites in proteins and DNA. Internal exposure to such compounds thus constitutes a risk for toxic effects. Screening of adducts using mass spectrometric methods by adductomic approaches offers possibilities to detect