V5765
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Vascular Endothelial Growth Factor 165
287,00 €
About This Item
287,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Description
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
<10 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 42 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.075 EU/μg
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.[2]
In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries).[3][4]
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable