Principaux documents
V5757
Sigma-Aldrich
Vernolic acid methyl ester
≥99%
Synonyme(s) :
(+)-(12S,13R)-Epoxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Linoleic acid 12:13-oxide methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H]1O[C@@H]1C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves