V5251
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa)
Synonyme(s) :
Deathstalker
866,00 €
About This Item
866,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable