V4758
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in mouse
clone 26503, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-VEGF
943,00 €
About This Item
943,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
26503, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
primate, human
Technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable