Principaux documents
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
cis-11-Octadecenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H36O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~99% (capillary GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO