V1008
Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly
≥97% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(N)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable