UC282
6β-Hydroxytestosterone
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β, 17β,-Dihydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to off-white
Pf
≥205 °C
Solubilité
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges