Principaux documents
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
10 MG
1 840,00 €
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
1 840,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H38O9
Poids moléculaire :
506.59
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.77
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
solid
Couleur
off-white
Pf
208-218 °C
Solubilité
methanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Phase II metabolite of progesterone
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Notes préparatoires
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.