U5753
Uniblue A sodium salt
Synonyme(s) :
Acid Blue 215
About This Item
Formule linéaire :
C22H15N2O7S2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.48
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~75%
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable