U5258
Anti-Ubiquitin C-terminal Hydrolase L1 (RA-15) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-UCH-L1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 27 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction (S1) of mouse brain or whole cell extract of human lung carcinoma A549 cell line
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cytosolic fraction (S1) of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable