Principaux documents
U3876
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
~99%
Synonyme(s) :
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
~99%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
105 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves