Principaux documents
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
white
Fabricant/nom de marque
TrippNT 50100
Larg. × H × P
12 × 36 × 19 in.
Poids
42 lb
Description générale
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering