T9896
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Synonyme(s) :
Fisher’s base
About This Item
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.