T9283
Monoclonal Anti-Tropomyosin (Sarcomeric) antibody produced in mouse
clone CH1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-C15orf13, Anti-CMD1Y, Anti-CMH3, Anti-HEL-S-265, Anti-HTM-alpha, Anti-LVNC9, Anti-TMSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CH1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, chicken, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable