Key Documents
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable