Principaux documents
T9014
Sigma-Aldrich
β-Tetralone
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-2-naphthol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Beilstein:
509386
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
131 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter