T8828
Monoclonal Anti-TIGAR antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 9C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-C12ORF5, Monoclonal Anti-Chromosome 12 open reading frame 5, Monoclonal Anti-TP53-Induced glycolysis and apoptosis regulator
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9C10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
monkey, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C12orf5(57103)
Description générale
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable