T8784
Thiomersal
BioXtra, 97-101%
Synonyme(s) :
Acide 2-(éthylmercuromercapto)benzoïque sodium salt, Acide éthylmercurithiosalicylique sodium salt, Mercuro-([o-carboxyphényl]thio)éthyle sodium salt, Éthylmercurithiosalicylate de sodium
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
97-101%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges